Merck
AXYPCR02CPR
PCR strip tube caps
thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, red, pkg of 10x125strips/cs
Synonym(e):
Corning tube cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PCR strip tube caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, red, pkg of 10x125strips/cs
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-02CP-R
Corning
packaging
pkg of 10x125strips/cs
size
0.2 mL
color
red
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)