Merck
63339-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BIOshell HPLC-Säule – lgG 1000, Å C4, 2,7 μm, column L × I.D. 15 cm × 1 mm
material
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L26
description
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
feature
endcapped
packaging
pkg of 1 unit
extent of labeling
0.6% carbon loading
parameter
90 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
15 cm × 1 mm
surface area
22 m2/g
matrix
spherical silica particle platform
matrix active group
C4 (butyl) phase
particle size
2.7 μm
pore size
1000 Å
operating pH range
2-9
separation technique
reversed phase
Quality Level
product line
BIOshell
Legal Information
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
BIOshell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
General description
BIOshell IgG 1000Å C4 ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Säule, die auf einem neuen Fused-Core®-Teilchendesign mit großen Poren (1.000 Å) basiert. Die Fused-Core-Teilchen bestehen aus einer dünnen porösen Schale aus hochreinem Kieselgel, das einen festen Kieselgelkern umgibt. Dieses Teilchendesign gewährleistet aufgrund der kurzen Diffusionswege in der porösen 0,5-μm-Schale und der geringen Teilchengesamtgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz. Die dicht gebundene, ausgiebig endverkappte stationäre Phase aus Dimethylbutyl von BIOshell IgG 1000Å C4 bietet eine stabile Umkehrphasenbepackung, die zum Trennen von Verbindungen mit hoher Molekülmasse, z. B. Proteine, eingesetzt werden kann.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)