Merck
V520829
Palladium auf Kohlenstoff
extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, solid, wet support, Vetec
Synonym(e):
Pd/C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pd
Molekulargewicht:
106.42
UNSPSC Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Palladium auf Kohlenstoff, extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, wet support, Vetec
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
form
solid
wet
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
extent of labeling
10 wt. % loading (dry basis)
matrix
carbon powder, wet support
Quality Level
Application
Katalysator für:
  • Stille-Kupplung
  • Hydrogenisierungsreaktionen
  • Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
  • Deoxygenierung
  • Oxidationsreaktionen
  • Kupplungsreaktionen
Catalyst for hydrogenation of alkenes, alkynes, ketones, nitriles, imines, azides, nitro groups, benzenoid and heterocyclic aromatics; used for hydrogenolysis of cyclopropanes, benzyl derivatives, epoxides, hydrazines, and halides; used to dehydrogenate aromatics and deformylate aldehydes.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nishad Thamban Chandrika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-28)
The fact that the number of people with Alzheimer's disease is increasing, combined with the limited availability of drugs for its treatment, emphasize the need for the development of novel effective therapeutics for treating this brain disorder. Herein, we focus