Merck
Nachweissubstrate & Enzyme
Enzymbasierte Proteindetektionssysteme für ELISA, Immunhistochemie, Western Blotting und vieles mehr mit unserem vielfältigen Portfolio an Detektionssubstraten und Enzymen
Nachweissubstrate und Enzyme sind in vielen Bereichen der Biowissenschaften von entscheidender Bedeutung, sowohl als Werkzeuge als auch als Ziele in Nachweissystemen. Unsere Enzymsubstrate und Substratnachweissysteme bieten Komfort, Stabilität und Konsistenz. Sie werden in unseren Labors routinemäßig auf Identität, Assay und Homogenität sowie auf die funktionelle Leistung im entsprechenden Enzymsystem untersucht. Wir bieten Substrate, Puffer und Reagenzien in Pulver-, Flüssig-, Tabletten- und Kapselform für den Einsatz in Enzymtests, ELISA, Blotting, Imaging und vielen anderen Anwendungen. Unsere hochreinen Enzyme wurden einer umfassenden Charakterisierung unterzogen und bieten Konsistenz von Charge zu Charge. Erkunden Sie unsere Enzymprodukte und entdecken Sie, wie Sie unsere Nachweissubstrate und Enzyme in verschiedenen Nachweismethoden einsetzen können.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Verwandte Ressourcen
Peroxidase-Enzyme
Unsere Peroxidase-Enzyme sind weltweit als Industriestandard für die Herstellung von Diagnostika und für Forschungsanwendungen im Labormaßstab anerkannt. Meerrettichperoxidase (HRP)-Enzyme, Peroxidase-Enzymprodukte, Meerrettichperoxidase-Substrate und Inhibitoren werden häufig als sekundäre Nachweisreagenzien in ELISAs, immunhistochemischen Techniken und Blotting-Analysen verwendet. Darüber hinaus können Sie unsere HRP an Ihre eigenen Moleküle, einschließlich Antikörper und Avidine, konjugieren. Unsere Peroxidaseprodukte umfassen Variationen des HRP-Enzyms und chromogene HRP-Substrate wie das 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) Flüssigsubstrat-System für ELISA und SIGMAFAST OPD (o-Phenylendiamindihydrochlorid) Tabletten. Weitere Produkte sind Chemilumineszenz-Substrate von HRP für den hochempfindlichen Nachweis wie Lumi-LightPLUS Western Blotting Substrate und BM Chemilumineszenz ELISA Substrate (POD).
Alkalische Phosphatase (ALP) Enzyme
Unsere zuverlässigen ALPs werden häufig in immunhistochemischen Assays, Northern-, Southern- und Western-Blot-Anwendungen sowie in der ELISA-basierten Diagnostik eingesetzt. Entdecken Sie unsere ALP-Ressourcen, um das richtige Protokoll für Ihre Assay-Anforderungen zu finden. Wir bieten eine Vielzahl von ALP-Produkten und alkalischen Phosphatase-Substraten an. Zu den Optionen gehören Kolorimetrische Substrate und chromogene Substrate wie Phosphatase-Substrattabletten,  SIGMAFAST BCIP®/NBT-Tablette und Alkalische Phosphatase Gelb (pNPP) Flüssig-Substrat-System für ELISA gebrauchsfertige Lösung. Zu den histochemischen Substraten gehören Naphthol-AS-TR-Phosphat-Dinatriumsalz und 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-Phosphat-Dinatriumsalz. Darüber hinaus bieten wir Chemilumineszenz-Substrate für den hochempfindlichen Nachweis an, wie CDP-Star®, gebrauchsfertiges Dinatrium-2-chlor-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetan-3,2′-(5′chloro)tricyclo [3.3.1.13,7 ] decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate von Roche.
Luciferase-Reagenzien
Luciferase ist die ursprüngliche Quelle für die Biolumineszenz-Technologie und Glühwürmchen-Luciferase ist ein weit verbreiteter Biolumineszenz-Reporter. Diese hochempfindlichen Luciferase-Enzymprodukte werden in großem Umfang in der Molekular- und Zellbiologie sowie für den effizienten Nachweis und die Quantifizierung von ATP als Reporter für genetische Funktionen verwendet. Die Licht erzeugende Reaktion wird durch die Aktivierung von D-Luciferin eingeleitet. ATP wird hydrolysiert und Licht emittiert, wenn die Glühwürmchen-Luciferase die Oxidation von D-Luciferin katalysiert. Wir bieten verschiedene Formate von Luciferase an, z. B. Lösungen und Pulver, um Ihren Anforderungen an biolumineszente Experimente gerecht zu werden. Zum Schutz der Glühwürmchenpopulation bieten wir hochaktive grüne rekombinante Glühwürmchen-Luciferase. Wir bieten auch Variationen des Luciferase-Substrats D-Luciferin für Luciferase-Assays an.
Zusätzliche Nachweissubstrate
Unsere breite Sammlung zusätzlicher Nachweissubstrate bietet zahlreiche Anwendungen für Ihre Bedürfnisse. Dazu gehören Substrate zur Färbung und Markierung von Aktin-Mikrofilamenten und zum Nachweis von Cholesterin und Lipoproteinen in Zellen. Entdecken Sie enzymbasierte Nachweissysteme für ELISA, Immunhistochemie und Western Blotting, einschließlich OPD, TMB, BCIP, pNPP, Fast Red, ABTS, DAB, Chemilumineszenz und viele mehr. Wir stellen sowohl Basisreagenzien in Pulverform als auch praktische Lösungen und Tabletten her. Wir bieten auch Verstärker und Stopplösungen an, die speziell für eine optimale Leistung mit unseren Nachweissubstraten formuliert sind.