Merck
HomeApplicazioniChimica e sintesiProgettazione e ottimizzazione delle reazioni
Progettazione e ottimizzazione delle reazioni
Vista ravvicinata di un sistema di automazione di laboratorio con più puntali per pipette posizionati sopra diverse fiale di vetro contenenti liquido rosso.
La progettazione e l'ottimizzazione delle reazioni chimiche sono fondamentali nella ricerca sulla sintesi organica. Modificando i parametri di reazione (catalizzatore, pH, solvente, temperatura o tempo), si possono ottenere determinati risultati (riduzione dei costi, purezza, selettività o resa). Nell'ottimizzazione delle reazioni chimiche, gli strumenti di sintesi con cui vengono condotti gli esperimenti richiedono flessibilità, precisione e riproducibilità. Nella progettazione di reazioni chimiche, l'attenzione si concentra sulla costruzione di un percorso sintetico verso una molecola target a partire da materiali di partenza disponibili in commercio.
Di solito si adotta un "approccio disconnesso", in cui l'attenzione si concentra sulla costruzione di legami chiave. Il processo viene scomposto in semplici passaggi, lavorando a ritroso dalla molecola target piuttosto che in avanti dal materiale di partenza. Mentre molti chimici ricorrono alla loro vasta conoscenza delle reazioni per realizzare questi percorsi sintetici, esistono oggi molti strumenti software, come SYNTHIA™, che consentono agli utenti di analizzare facilmente percorsi personalizzati per molecole note e nuove in base a criteri di ricerca.   
Categorie in evidenza
Schema di attivazione dei precatalizzatori di Buchwald
Catalizzatori e ligandi Buchwald
I catalizzatori e i ligandi di Buchwald consentono reazioni di cross-coupling versatili per la formazione di legami C-C, C-N e di altro tipo.
Acquista i prodotti
Campione di metalli di transizione (ferro, argento, irridio, rodio, palladio e nichel) nei catalizzatori di metalli di transizione.
Catalizzatori di metalli di transizione
I catalizzatori e i ligandi di Buchwald consentono reazioni di cross-coupling versatili per la formazione di legami C-C, C-N e di altro tipo.
Acquista i prodotti
Fotoreattore nel laboratorio di sintesi organica per la catalisi fotoredox
Fotocatalizzatori
La fotocatalisi utilizza la luce visibile per attivare una reazione chimica. Il nostro ampio portafoglio di catalizzatori e fotoreattori consente reazioni coerenti nella catalisi fotoredox.
Acquista i prodotti
Rappresentazione grafica dell'elemento chimico Fosforo dalla tavola periodica, con numero atomico "15" e peso atomico "30,973762".
Ligandi fosfina
Esplora un'ampia gamma di ligandi fosfinici per le reazioni di cross-coupling e per diverse applicazioni.
Acquista i prodotti
Nell'ottimizzazione delle reazioni si possono impiegare diverse metodologie sperimentali. In un approccio per tentativi ed errori, o una variabile alla volta, tutti gli input sperimentali vengono mantenuti costanti, tranne uno, per registrare un determinato risultato. Si esegue una serie di reazioni fino a determinare un optimum. Si sceglie quindi un'altra variabile e il processo si ripete fino a quando non sono stati esaminati tutti gli input e non è stata stabilita una serie di input ottimali.
Un approccio multiparametrico, o "disegno di esperimenti", varia i fattori simultaneamente dal loro valore più basso a quello più alto per trovare le condizioni ottimali in modo più efficiente. Le diverse combinazioni vengono eseguite nella stessa serie di esperimenti. Ulteriori esperimenti vengono eseguiti tra fattori bassi e alti per determinare la variabilità intrinseca. I valori possono essere rappresentati in un cubo per illustrare le relazioni tra i fattori e le risposte. Affinché questo processo di ottimizzazione abbia successo, è necessario prestare attenzione alla riproducibilità, eseguendo le reazioni in modo sistematico e controllato.
Dopo aver trovato un percorso sintetico praticabile per sintetizzare la molecola target, vengono impiegate innumerevoli ore aggiuntive per ottimizzare ogni reazione chimica per rendere il prodotto migliore, più veloce o più efficiente. L'utilizzo dell'ottimizzazione della progettazione delle reazioni chimiche può portare più rapidamente a scoperte scientifiche.
Reaction Optimization Table
Figure 1.Reaction Optimization Table
Ricerca documenti
Cercate informazioni più specifiche?
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Trova documenti