Smart Lab.
Accesso ai dati più intelligente.
Strumentazione di laboratorio connessa
Il laboratorio del futuro richiede strumenti di livello superiore per un nuovo livello di scienza. I laboratori moderni possono approfittare di soluzioni tecnologiche in grado di ampliare l’accesso ai dati, migliorare la collaborazione, standardizzare i metodi e consentire agli scienziati di lavorare in modo più sicuro ed efficiente. La nostra strumentazione di laboratorio connessa comprende dispositivi ergonomici dall’impiego intuitivo che, grazie a funzionalità cloud, Bluetooth® e Wi-Fi®, contribuiscono a incrementare la produttività e a portare la ricerca a un livello superiore.
Guardate questo video per saperne di più sulla nostra strumentazione di laboratorio connessa.
Cliccate sui nomi degli strumenti sottostanti per maggiori informazioni.
Piattaforma digitale di imaging cellulare Millicell® DCI
Misurate le vostre colture cellulari con semplicità. La nostra piattaforma digitale di imaging cellulare Millicell® DCI assicura maggiore efficienza nelle ripetitive tecniche quotidiane associate alla sottocoltura di cellule.
- Confluenza, morfologia e stima della conta cellulare
- Misurazioni oggettive
- Minore bias dovuto all’utente
- Emocitometro o conta in fiasca
- Colture di cellule adese, sferoidi, organoidi
La facilità di accesso ai dati assicura la massima flessibilità. Con i servizi Millicell® Cloud, le immagini vengono trasferite automaticamente al cloud. Successivamente, potrete visualizzare e rianalizzare i dati come preferite utilizzando l’applicazione web-based. Tracciate, registrate e archiviate i risultati. Monitorate le tendenze di crescita cellulare grazie all’accesso istantaneo ai dati storici. Ampliate le capacità di coltura del laboratorio con Millicell® DCI.
Contacellule palmare Scepter™ 3.0
Modernizzate la stanza delle colture tissutali con conte cellulari più rapide e accurate. Il nostro contacellule palmare Scepter™ 3.0, combinando funzionalità “smart” e il principio dell'impedenza di Coulter, fornisce risultati precisi e costanti in pochi secondi.
- Utilizza il metodo dell'impedenza di Coulter per il conteggio delle cellule
- Design ergonomico
- Conta migliaia di cellule per determinazione, per assicurare la massima precisione
- Conte precise in <30 secondi
Trasferite i risultati via wireless o USB guadagnando in affidabilità delle registrazioni e delle archiviazioni. Confrontate diversi campioni e serie di dati collocandoli uno a fianco all’altro con l’ausilio di praticamente qualunque foglio di calcolo. Create rappresentazioni grafiche e validi report. Contate sullo Scepter™ 3.0 per conte cellulari precise e accurate.
Sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials™
Standardizzate l’etichettatura di campioni, reagenti e prodotti chimici con il sistema MilliSentials™. Questa etichettatrice ottimizza l’identificazione con etichette resistenti e adattabili, su misura per i laboratori di ricerca.
- Etichette stampate, definite dall’utente a vantaggio di una migliore leggibilità
- Etichette criogeniche e resistenti agli agenti chimici, ideali per gli ambienti di laboratorio
- Resistenza alla temperatura tra -196 °C (azoto liquido) e 100 °C
Accedete e stampate le etichette da un computer, un tablet o un dispositivo mobile. Create, salvate e condividete modelli di etichette con i vostri colleghi di laboratorio. Minimizzate la perdita di campioni, aumentate la sicurezza e migliorate l’efficienza in laboratorio con il sistema di etichettatura MilliSentials™.