Scegli un formato
CHF 464.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Platinum, sponge, ≥99.9% trace metals basis
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/Pt
SMILES string
[Pt]
assay
≥99.9% trace metals basis
form
sponge
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
Quality Level
1 of 4
Questo articolo | 204013 | 204048 | 298093 |
|---|---|---|---|
| form sponge | form powder | form powder (coarse) | form gauze |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) |
| density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) |
| bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) |
| resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C |
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica