Merck
327484
Platinum
shot, ≤3 mm, ≥99.9% trace metals basis
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 G
CHF 278.00
CHF 278.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
shot
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
≤3 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
303798204013349356
Platinum shot, ≤3 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327484
Platinum
Platinum foil, thickness 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
303798
Platinum
Platinum powder, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204013
Platinum
Platinum foil, thickness 0.05 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
349356
Platinum
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
form
shot
form
foil
form
powder
form
foil
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
Applicazioni
Platinum shot may be used in the preparation of (LaxCe1-x)1.33Pt4Ga10 (0≤ x ≤1) single crystals, a potential non Fermi-liquid (NFL). [1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, structure, and magnetic behavior of (LaxCe 1- x) 1.33 Pt 4 Ga 10 (0? x? 1).
Macaluso, et al.
J. Alloy Compounds, 600, 193-198 (2014)
Yuan Xiong et al.
Organic letters, 15(8), 1962-1965 (2013-04-12)
Metal-mediated rearrangements of 3-alkynyl flavone ethers are reported. The overall process involves 5-endo enyne cyclization to a platinum-containing spiro-oxocarbenium intermediate which may be trapped with methanol to produce spirodihydrofurans or further rearranged to afford either allenyl chromanediones or benzofuranones.
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
Shai Rozen et al.
Plastic and reconstructive surgery, 131(6), 1253-1265 (2013-05-30)
Left untreated, paralytic lagophthalmos may result in corneal dryness, ulcerations, and subsequent blindness. The most common nondynamic surgical solution is upper eyelid weight placement in a superficial, pretarsal pocket, carrying the risk of visibility, extrusion, and entropion. The authors present
Muhammad Rashid et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3627-3633 (2013-07-19)
Platinum nanoparticles (Pt NPs) were chemically deposited on a Nafion polymer electrolyte membrane by the impregnation-reduction (I-R) procedure to prepare an active electrode for solid electrochemical sensors. Various analysis methods such as SEM, EDX, XRD and cyclic voltammogram (CV) measurements
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica