Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3C6H4OCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
299-846-3
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate, 99%
InChI key
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-11(12)8-14-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
SMILES string
CCOC(=O)COc1ccccc1C
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate may be used in chemical synthesis.
General description
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate is an ester.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica