Vai a
40407
1,7-Dimethyluric acid
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 462.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-706-2
Beilstein/REAXYS Number:
219682
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥97.0% (HPLC)
CHF 462.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
CN1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14)
InChI key
NOFNCLGCUJJPKU-UHFFFAOYSA-N
General description
1,7-Dimethyluric acid is an important metabolite of caffeine. Electrochemical oxidation of 1,7-dimethyluric acid was studied over a wide pH range of 2.2-10.3 at solid electrodes.
Application
1,7-Dimethyluric acid is the suitable reagent used for the simultaneous determination of plasma levels of theophylline and its metabolites without interference from caffeine or caffeine metabolites by HPLC.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AABH303710DFPHR9064
description
≥97.0% (HPLC)
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)