Saggio
99.8% trace metals basis (excludes Mg)
Stato
solid
Impurezze
≤2500 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
1100 °C (lit.)
applicazioni
electroplating
material synthesis precursor
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 289396 | 677418 | 924369 |
|---|---|---|---|
| form solid | form powder, solid | form nanopowder, solid | form - |
| assay 99.8% trace metals basis (excludes Mg) | assay - | assay ≥97% | assay ≥99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 1100 °C (lit.) | mp 1100 °C (lit.) | mp 1100 °C (lit.) | mp - |
| impurities ≤2500 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities ≤50 ppm (Pb) |
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica