Merck
96185
Z-Gly-OSu
≥95.0%
Sinonimo/i:
Z-glycine N-succinimidyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.27
Beilstein:
1552957
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
≥95.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
111-115 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CNC(=O)OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H14N2O6/c17-11-6-7-12(18)16(11)22-13(19)8-15-14(20)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,15,20)
WSCWXNZWFZXKEH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica