Merck
Z744411
2mag MIXcontrol 20 control unit for MIXdrive
new
with RS232 interface, AC/DC input 100 - 240 V, UK plug
Sinonimo/i:
2mag MIXcontrol 20 control unit for MIXdrive, 2Mag 90210, control device, control module, lab stirrer control device, lab stirrer control module
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.43
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
20 W stirring power
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
2mag 90210
Parametri
0-40 °C temp. range (at 80% humidity)
100 – 1,600 rpm speed
stirrer W × D × H
200 mm × 155 mm × 38 mm
Compatibilità
with RS232 interface
Descrizione generale
Control unit with 20 watts power, speed range from 100 up to 1,600 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, power setting (4-steps) for high power with regard to large and viscous stirring amounts and reduced power for the warming-free continuous operation of MIXdrive stirring drives.
Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar. QuickSet for quick setting of start- and maximum speed, automatic memory function to save the last settings, resistant stainless steel housing, easy to clean.
Models available with RS 232 interface.
Applicazioni
  • Chemical reactions.
  • Cell culture
  • Microbiology.
Caratteristiche e vantaggi
  • 100-1,600 rpm.
  • 4 power steps.
  • optional RS232 interface .
  • Clear digital display .
  • SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar .
  • QuickSet for quick setting of start- and maximum speed .
  • Automatic memory function to save the last settings.
  • Easy to clean stainless steel.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica