Merck
Z744412
2mag MIXControl 40 control unit
new
for connecting up to 2 MIXdrive stirring devices, AC/DC input 100 - 240 V, Schuko plug
Sinonimo/i:
2Mag 90400, control device, control module, lab stirrer control device, lab stirrer control module
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.43
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
40 W stirring power
Protection class IP 20
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
2mag 90400
Parametri
0-40 °C temp. range (at 80% humidity)
100 – 2,000 rpm speed
stirrer W × D × H
200 mm × 155 mm × 38 mm
Compatibilità
for connecting up to 2 MIXdrive stirring devices
Descrizione generale
Powerful 2mag control unit for the connection of up to two MIXdrive stirring drives, powerful 40 watts stirring power, wide speed range from 100 up to 2,000 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, power setting (10-steps) for high power with regard to large and viscous stirring amounts and reduced power for the warming-free continuous operation of MIXdrive stirring drives. Available with or without RS232 interface.
Applicazioni
  • Chemical reactions
  • Cell culture
  • Microbiology.
Caratteristiche e vantaggi
  • 100-2,000 rpm
  • 10 power steps
  • 2 stirrer sockets
  • Clear digital display
  • SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the
  • stirring bar
  • QuickSet for quick setting of start- and maximum
  • speed
  • Automatic memory function
  • Easy to clean stainless steel
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica