Merck
AMBH2D6F3F32
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Slide 1 of 1
Scegli un formato
5 G
CHF 85.72
SKU del venditore: A407159-5G
CHF 85.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.9
Numero MDL:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
1-bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
InChI
NBSGEAPKXCFNTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/640280-28-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/640280-28-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica