Merck
AMBH303C4CC6
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.27
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-8(13)7-6-14-9(10-7)11-4-2-1-3-5-11/h6H,1-5H2,(H,12,13)
InChI
CTYVDXOBZLKERL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry, 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/952182-68-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/952182-68-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica