Merck
AMBH95E088F2
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-isopropylbenzene
Slide 1 of 1
Scegli un formato
5 G
CHF 82.05
25 G
CHF 121.24
100 G
CHF 255.96
500 G
CHF 892.83
SKU del venditore: A798482-5G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.09
Numero MDL:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
1-iodo-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
InChI
PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica