Merck
AMBH96F10783
Ambeed, Inc.
(4-Chloropyridin-2-yl)boronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.36
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
4-chloropyridin-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BClNO2/c7-4-1-2-8-5(3-4)6(9)10/h1-3,9-10H
InChI
KOLVACJGJSSBEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870459-91-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870459-91-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica