Merck
APOH95DF9A01
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 364.70
SKU del venditore: OR510014-250MG
CHF 364.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.66
Numero MDL:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H13ClN2/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11/h8H,1-6H2
InChI
YSLFXWOZZNHTEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica