Merck
867210P
Avanti
SquareFluor 627/647, free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(E)-2-(((E)-1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethylindolin-2-ylidene)methyl)-3-oxo-4-((1,3,3-trimethyl-3H-indol-1-ium-2-yl)methylene)cyclobut-1-en-1-olate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H36N2O4
Peso molecolare:
524.65
Codice UNSPSC:
12352211
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (867210P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Fluorescenza
λex 627 nm; λem 647 nm
Tipo di lipide
fluorescent lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+]1=C(\C=C2/C([O-])=C(/C=C3/N(CCCCCC(O)=O)c4ccccc4C3(C)C)C2=O)C(C)(C)c2ccccc12
Descrizione generale
Squaraine probes feature a distinctive squaric acid derived aromatic ring which leaves the probe vulnerable to nucleophilic attack which destroys its fluorescent ability. This limitation has historically prevented these probes from being studied as much as other probes. However, recent advancements in their synthetic design has helped address these challenges and brought them to the forefront of fluorescent imaging. Squaraines are valued for their extremely intense absorption bands, good photoconductivity, excellent photostability, and high quantum yield. 
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica