Merck
BDPH9BCDA653
Bide Pharmatech
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Sinonimo/i:
pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5O1N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.14
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5N3O/c11-7-5-2-1-3-8-6(5)9-4-10-7/h1-4H,(H,8,9,10,11)
Inchi Key
XKEBMWRWBWRQAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to beige to brown powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica