Merck
BDPH9BCDBDB2
Bide Pharmatech
2-Ethyl-4-methylphenol
Sinonimo/i:
2-ethyl-4-methylphenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H12O1
Peso molecolare:
136.19
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDBDB2 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H12O/c1-3-8-6-7(2)4-5-9(8)10/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Inchi Key
AVVVXUXMKWPKAJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)