Merck
BDPH9C021A7C
Bide Pharmatech
1-Methyl-10H-phenoselenazine
Sinonimo/i:
1-methyl-10H-phenoselenazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Il prodotto BDPH9C021A7C non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H11NSe/c1-9-5-4-8-12-13(9)14-10-6-2-3-7-11(10)15-12/h2-8,14H,1H3
Inchi Key
YALDOISQBIOCMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)