Merck
BDPH9C021DAD
Bide Pharmatech
(3,3-Dimethylcyclopentyl)methanol
Sinonimo/i:
(3,3-dimethylcyclopentyl)methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H16O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021DAD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-8(2)4-3-7(5-8)6-9/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
LSZXVUJJTONWHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)