Merck
CIAH987EB0D8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.05
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
P. ebollizione
311.0+-42.0C at 760 mmHg
Iupac Name
5-bromo-7-fluoro-1-indanone
Inchi Code
1S/C9H6BrFO/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
InChI
VMPKZIKGIGAVGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1242157-14-7.html
Boiling point
311.0+-42.0C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0033646.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica