Merck
KEY128004154
Key Organics / BIONET
2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.14
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Punto di fusione
88 - 90
Iupac Name
2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F4NO/c10-7-2-1-3-8(6(7)4-14)15-5-9(11,12)13/h1-3H,5H2
InChI
KPUXDDKZMLVAEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0838
Melting Point
88 - 90
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0838
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica