Scegli un formato
CHF 391.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MET(4233)
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 07-810 | 07-807 | SAB4501868 |
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone 4F8.2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... MET(4233) | Gene Information human ... MET(4233) | Gene Information human ... MET(4233) | Gene Information human ... MET(4233) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
This lot detected Met at 1:1,000 dilution in HEK293 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Immunohistochemistry Analysis :
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Risultati analitici
Western Blot Analysis:
This lot detected Met at 1:1,000 dilution in HEK293 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica