Scegli un formato
CHF 391.00
CHF 391.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2ID8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTOR(2475)
1 of 4
Questo articolo | 05-1564 | 09-213 | 09-345 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| clone 2ID8.2, monoclonal | clone 21A12.2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Hek293 cell lysate
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected mTOR on HEK293 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica