Merck
05-368
Anti-phospho-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody
clone MPM-2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo per Phospho-Ser/Thr
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
200 μG
CHF 455.00
CHF 455.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anti-phospho-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody, clone MPM-2, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
clone
MPM-2, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer/pThr)
Quality Level
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
16-22005-368MG16-155
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
clone
MPM-2, monoclonal
clone
monoclonal
clone
MPM-2, monoclonal
clone
monoclonal
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Analysis Note
routinely evaluated in immunoblot on colcemid treated human HeLa carcinoma cells
Application
&&
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Biochem/physiol Actions
Recognizes phosphorylated serines or threonines when followed by a proline.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
General description
This antibody recognizes a variety of proteins that are phosphorylated during mitosis.
Upon entry into M (Mitosis) phase, many proteins are phosphorylated either directly or indirectly by M-phase-promoting factor (MPF). The MPM2 monoclonal antibody binds to a phospho amino acid-containing epitope (peptides containing LTPLK and FTPLQ domains) present on more than 50 proteins of M-phase eukaryotic cells.
varies depending on the protein you are detecting
Immunogen
Mitotic human HeLa cell cytosolic lysate
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Physical form
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate con proteina G in glicerolo 30%, Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M, con azoturo di sodio 0,035% come conservante.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Si conserva per 2 anni dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Inhibitor-2 induced M-phase arrest in Xenopus cycling egg extracts is dependent on MAPK activation.
Arian Khandani,Mahmood Mohtashami,Anne Camirand
Cellular & Molecular Biology Letters null
J Cobb et al.
Developmental biology, 205(1), 49-64 (1999-01-12)
Little is known about the timing of meiotic prophase events during spermatogenesis in the mouse or how these events are related to cell-cycle progression. This work was designed to test hypotheses about the timing and biochemical correlates of developmental acquisition
Human papillomavirus type 16 E7 oncoprotein engages but does not abrogate the mitotic spindle assembly checkpoint.
Yu, Y; Munger, K
Virology null
S A Innocente et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(5), 2147-2152 (1999-03-03)
The p53 tumor suppressor controls multiple cell cycle checkpoints regulating the mammalian response to DNA damage. To identify the mechanism by which p53 regulates G2, we have derived a human ovarian cell that undergoes p53-dependent G2 arrest at 32 degrees
Cyclin E controls Drosophila female germline stem cell maintenance independently of its role in proliferation by modulating responsiveness to niche signals.
Ables, ET; Drummond-Barbosa, D
Development null
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica