Merck
05-588
Anti-HET/SAF-B Antibody, clone 6F7
clone 6F7, Upstate®, from mouse
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
200 μG
CHF 355.00
CHF 355.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2171
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAFB(6294)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
05-486MABC1176MABS1990M
clone
6F7, monoclonal
clone
1F7, monoclonal
clone
monoclonal
clone
7F7, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, hamster, porcine, human, chicken, monkey, rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
Q15424
UniProt accession no.
Q13158
UniProt accession no.
Q07812
UniProt accession no.
P62745
Gene Information
human ... SAFB(6294)
Gene Information
human ... FADD(8772)
mouse ... Fadd(14082)
Gene Information
human ... BAX(581)
Gene Information
human ... RHOB(388)
Descrizione generale
130kDa
Immunogeno
Peptide corresponding to residues 345-357 of human HET/SAF-B
Applicazioni
Anti-HET/SAF-B Antibody, clone 6F7 is a high quality Mouse Monoclonal Antibody for the detection of HET/SAF-B & has been validated in IP, WB, ICC & IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Azioni biochim/fisiol
HET/SAF-B
Stato fisico
0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%
Format: Purified
Protein G Chromatography
Nota sulla preparazione
2 years at -20°C
Risultati analitici
routinely evaluated by immunoblot on whole cell extracts or RIPA lysates from MCF-7 cells
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
S Oesterreich et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 14(3), 369-381 (2000-03-09)
The estrogen receptor (ER) is a ligand-dependent transcription factor that acts in a cell- and promoter-specific manner. Evidence suggests that the activity of the ER can be regulated by a number of other stimuli (e.g. growth factors) and that the
Caroline Rivers et al.
BMC biology, 13, 111-111 (2015-12-24)
SAFB1 is a RNA binding protein implicated in the regulation of multiple cellular processes such as the regulation of transcription, stress response, DNA repair and RNA processing. To gain further insight into SAFB1 function we used iCLIP and mapped its
Qimin Zhang et al.
American journal of cancer research, 7(4), 935-945 (2017-05-05)
Bladder cancer is one of the most prevalent cancers worldwide, and increasing research has focused on new technologies for early detection of bladder cancer. For example, proteomic techniques for biomarker discovery have been implemented for the detection and analysis of
E Werwein et al.
Cell death & disease, 4, e511-e511 (2013-03-02)
B-Myb is a highly conserved member of the Myb transcription factor family that has essential roles in cell-cycle progression. Recent work has suggested that B-Myb is also involved in the cellular DNA-damage response. Here, we have investigated the fate of
Steven M Townson et al.
The Journal of biological chemistry, 278(22), 20059-20068 (2003-03-28)
We have characterized previously the nuclear matrix protein/scaffold attachment factor (SAFB) as an estrogen receptor corepressor and as a potential tumor suppressor gene in breast cancer. A search of the human genome for other potential SAFB family members revealed that
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica