Scegli un formato
CHF 503.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Anti-Histidine Tagged Antibody, clone HIS.H8, clone HIS.H8, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
clone
HIS.H8, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 04-902 | 05-902R | 04-1664 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone HIS.H8, monoclonal | clone DW2, monoclonal | clone 114-2C-7, monoclonal | clone RM146, monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| isotype IgG2b | isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG |
Analysis Note
μα
Application
Epitopi tag & uso generale
μα
l′uso di questo anticorpo è stato descritto da un laboratorio indipendente in saggi di immunoprecipitazione della cromatina in lievito.
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
General description
Immunogen
Other Notes
Physical form
Preparation Note
Raccomandazioni per la manipolazione:
Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Legal Information
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Contenuto correlato
Infographic
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica