Merck
06-519
Anti-phospho-CREB (Ser133) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 μL
CHF 430.00
CHF 430.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1118
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, hamster, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer133)
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
05-80705-66706-519-AF647
species reactivity
mouse, rat, hamster, human
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
canine, rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
634-2, monoclonal
clone
10E9, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
Descrizione generale
CREB è un fattore di trascrizione β-ZIP che attiva geni target attraverso elementi responsivi al cAMP. E′ in grado di mediare i segnali provenienti da numerosi stimoli fisiologici, con conseguente regolazione di un'ampia gamma di risposte cellulari. La proteina CREB è espressa in numerosi tessuti e svolge un importante ruolo regolatore in particolare nel sistema nervoso. Si ritiene che rivesta un ruolo chiave nel promuovere la sopravvivenza neuronale, la proliferazione dei precursori, la crescita neuritica e la differenziazione in alcune popolazioni neurali. CREB promuove la crescita e la differenziazione attraverso i pathway della neurotrofina. E′ in grado di attivare selettivamente numerosi geni situati a valle attraverso interazioni con diversi partner di dimerizzazione. Viene attivata dalla fosforilazione della Ser133 mediata da varie vie di segnalazione, incluse quelle di Erk, Ca2+ e la via di segnalazione dello stress.
Rileva la proteina CREB solo se fosforilata sulla Ser133 (~43 kDa). Potrebbe riconoscere ATF-1 (~38 kDa) e CREM (~30 kDa) in quanto queste due proteine condividono una notevole omologia di sequenza con il peptide immunizzante fosforilato.
Immunogeno
Epitopo: fosfo-Ser133
Peptide sintetico corrispondente ad una sequenza di amminoacidi che include ed è in prossimità del residuo Ser133 fosforilato del recettore degli androgeni umano, coniugato con KLH.
Applicazioni
immunoprecipitazione:
10 μl di un lotto precedente hanno immunoprecipitato la CREB fosforilata da 500 μg di cellule trattate con forskolina 50 μM.
Immunoistochimica:
diluizioni 1:1000 di lotti precedenti hanno rilevato la CREB fosforilata in sezioni di cervello ischemico e normale di ratto, fissate in formalina e incluse in paraffina.
Gel Shift (EMSA):
questo anticorpo è stato usato con successo da laboratori indipendenti in analisi di gel shift.
Categoria di ricerca
Signaling
L'anticorpo anti-fosfo-CREB (Ser133) (anticorpo policlonale di coniglio) è ampiamente citato in letteratura e validato per l′uso in applicazioni di EMSA, IHC, IHC(P), IP e WB per rilevare la fosfo-CREB (Ser133), nota anche come active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1.
Sottocategoria di ricerca
Recettori nucleari
Azioni biochim/fisiol
Riconosce la CREB fosforilata p43. Può riconoscere anche le proteine p30 e p38 kDa. Queste due proteine potrebbero essere rispettivamente CREM e ATF-1 fosforilata, dato che tali proteine condividono una notevole omologia di sequenza con il peptide immunizzante CREB fosforilato.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG di coniglio purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 15 mM con azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 30%.
Purificazione con proteina A-sefarosio seguita da cromatografia immunoadsorbente effettuata utilizzando una colonna di gel d'affinità con CREB non fosforilato come ligando.
Nota sulla preparazione
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 °C.
Indicazioni per l′utilizzo:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la provetta e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C.
Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Estratti nucleari di WI-38 stimolati con forskolina.
Testato in Western blot su lisati di cellule di topo NIH/3T3 trattate con forskolina 50 mM.
Western Blot: questo anticorpo usato con diluizione di 1:1,000 ha rilevato la CREB fosforilata sulla Ser133 in lisati di cellule NIH/3T3 trattati con forskolina in analisi SDS-PAGE seguita da trasferimento su membrana in PVDF (Immobilon-P).
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Brian DellaValle et al.
Malaria journal, 15(1), 427-427 (2016-08-25)
Cerebral malaria from Plasmodium falciparum infection is major cause of death in the tropics. The pathogenesis of the disease is complex and the contribution of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) in the brain is incompletely understood. Insulinotropic glucagon-like peptide-1
K Ogita et al.
Neuroreport, 11(4), 859-862 (2000-04-11)
Radiolabeled probes for the transcription factor, activator protein-1 (AP-1), bound differentially to nuclear fractions of discrete structures of the guinea pig cochlea (organ of Corti, lateral wall tissues, and spiral ganglion). Noise exposure (4 kHz octave band, 115 dB, for
Cyclic adenosine 3',5'-monophosphate (cAMP) enhances cAMP-responsive element binding (CREB) protein phosphorylation and phospho-CREB interaction with the mouse steroidogenic acute regulatory protein gene promoter.
Clem, BF; Hudson, EA; Clark, BJ
Endocrinology null
Mitogen regulated induction of FRA-1 proto-oncogene is controlled by the transcription factors binding to both serum and TPA response elements.
Adiseshaiah, P; Peddakama, S; Zhang, Q; Kalvakolanu, DV; Reddy, SP
Oncogene null
G Y Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(5), 2808-2813 (2001-02-28)
The cAMP-responsive element binding protein (CREB), a key regulator of gene expression, is activated by phosphorylation on Ser-133. Several different protein kinases possess the capability of driving this phosphorylation, making it a point of potential convergence for multiple intracellular signaling
Contenuto correlato
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica