Merck
1.00801
Label set acc. GHS
pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words), labels W × L 80 mm × 100 mm
Sinonimo/i:
Label set GHS
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 SET
CHF 111.00
CHF 111.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41122702
NACRES:
NB.51
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Confezionamento
pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words)
Largh. W × Lungh. delle etichette
80 mm × 100 mm
Temperatura di conservazione
room temp
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
Z75799311585762001Z743681
Label set acc. GHS pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words), labels W × L 80 mm × 100 mm
Supelco
1.00801
Label set acc. GHS
Q-Tube™ gas purging set pkg of 1 ea
Z757993
Q-Tube gas purging set
packaging
pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
roll of 1000 labels
labels W × L
80 mm × 100 mm
labels W × L
-
labels W × L
-
labels W × L
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Descrizione generale
With the implementation of the CLP/EU-GHS (Global Harmonized System) directive in January 2009, the procedures for the classification, labeling, and packaging of hazardous chemicals have been redefined. Preparing mixtures, such as e.g. mobile phases for HPLC, is a routine part of the work in a lab. All chemical containers should be properly labeled in order to minimize the risk of confusing chemicals. This enables first responders to initiate the correct measures in the event of an accident.
with 20 blank adhesive labels 80 x 110 mm, 168 adhesive hazard pictograms, 40 adhesive signal words, package insert with H- and P-statements
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica