Merck
1.01114
Withdrawal system
2 in. connector
Sinonimo/i:
Manual withdrawal system for drums
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 1’820.00
CHF 1’820.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41121516
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Raccordi
2 in. connector
Temperatura di conservazione
no temp limit
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.191711.011231.06710
Withdrawal system 2 in. connector
Supelco
1.01114
Withdrawal system
fitting
2 in. connector
fitting
-
fitting
-
fitting
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Descrizione generale
Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for EMD Millipore returnable stainless steel drums and one-way metal drums of 10L and 25L. It includes two dip tubes, one for 10L and one for 25L. For usage with 25L blue metal containers, the longer of the two included dip tubes has to be cut by 9mm. For usage with 25L metal containers with PE inliner, please order the dip tube 9.67100.1026. Specially made for maximum user safety and maximum application reliability.
with 2" connection
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica