Merck
1.05721
Lastre per TLC, gel di silice 60
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre per TLC in gel di silice
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 UNITS
CHF 410.00
CHF 410.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.056261.153261.05748
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
plastic support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 50 plates
packaging
pkg of 100 plates
packaging
pkg of 25 sheets
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
200 μm
Descrizione generale
25 lastre in vetro da 20 x 20 cm
Le nostre classiche lastre per TLC rivestite di silice si basano su una combinazione del nostro collaudato gel di silice 60 con un esclusivo legante polimerico la cui aggiunta si traduce in una superficie molto aderente e dura, resistente alla rottura e che non porta alla formazione di bolle, sulla quale si può persino scrivere con una matita senza che venga danneggiata.
Applicazioni
  • Elettrocromatografia planare pressurizzata di derivati di DNS-amminoacidi in sistemi di gel di silice e gel di silice silanizzato con aggiunta di acido formico alla fase mobile acquosa. Questo studio esplora la selettività di separazione dei derivati dansilici (DNS) degli amminoacidi utilizzando l'elettrocromatografia planare pressurizzata (PPEC) su lastre TLC di gel di silice 60. La ricerca dimostra differenze significative nella selettività di separazione tra i sistemi a cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni (HPTLC) e PPEC, evidenziando gli effetti elettroforetici nel sistema PPEC (Chomicki and Dzido, 2021).
  • Cromatografia su strato sottile di derivati di DNS-amminoacidi in sistemi con lastre di gel di silice e gel di silice silanizzato. Questo articolo presenta una serie di indagini sulla selettività di separazione dei derivati DNS degli amminoacidi su lastre TLC di gel di silice 60. Lo studio mostra l'impatto di diverse concentrazioni di acetonitrile nella fase mobile sull'efficienza di separazione, fornendo preziose indicazioni per ottimizzare le tecniche analitiche nella ricerca biochimica (Chomicki and Dzido, 2022).
  • Determinazione di farmaci recettoriali β-bloccanti in sistemi TLC su gel di silice con fase mobile contenente tensioattivi. Questa ricerca esamina la ritenzione e la separazione di farmaci β-bloccanti su lastre TLC di gel di silice 60 utilizzando fasi mobili con tensioattivi. Lo studio valuta l'effetto della concentrazione di tensioattivi sulle caratteristiche della forma delle zone e fornisce un'analisi quantitativa dei soluti selezionati, sottolineando la compatibilità ambientale dei metodi grazie al basso utilizzo di propanolo (Traczuk and Polak, 2022).
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (isoterma dell′azoto₂): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 210 - 270 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35 µm
Test cromatografico:
test cromatico
valori hRf
- bleu vif organol, test cromatico, lipofilo:
11 - 25
- Ceres Black G, test con colorante, lipofilo: 34 - 48
- Ceres Violet brn, con colorante, lipofilo: 52 - 67
numero di separazione (test cromatico, lipofilo): ≥ 10,5
Valore tipico determinato su una lastra condizionata
Eluente: toluene (umidità rel. 45%)
Altre note
Sostituisce: 5721-7; 5721
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica