Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H38O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-990-4
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiLivello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
215 °C/20 hPa
Punto di fusione
37-39 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 40 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (IR-spectrum): conforms
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.0 °C - closed cup
Contatta l'Assistenza Tecnica