Merck
1.09828
Fosfato di potassio
low in sodium, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, USP
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
K2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
 231-834-5
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
GMP
Halal
Kosher
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Stato
crystalline
Impurezze
low in endotoxins
applicazioni
clinical nutrition
enterals
parenterals
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
di-Potassium hydrogen phosphate as active pharmaceutical ingredients is used in clinical nutrition (enteral and parenteral) and for electrolyte replenishment.
Confezionamento
1.09828.0001 // 3x 1kg // PE bottles (in carton)
1.09828.1000 // 1kg // PE bottle
1.09828.9013 // 12kg // PE bag (in PE pail)
1.09828.9027 // 25kg // PE bag (in PE drum)
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Contatta l'Assistenza Tecnica