Merck
126870
Alsterpaullone
A cell-permeable, potent, reversible, and ATP competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 4 nM) and Cdk1/cyclin B (IC50 = 35 nM).
Sinonimo/i:
Alsterpaullone, 9-Nitro-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, 9-Nitropaullone, NSC 705701
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 MG
CHF 135.00
CHF 135.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow to brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1cc2c([nH]c3c2CC(=O)Nc4c3cccc4)cc1
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-8-12-11-7-9(19(21)22)5-6-14(11)18-16(12)10-3-1-2-4-13(10)17-15/h1-7,18H,8H2,(H,17,20)
OLUKILHGKRVDCT-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
A4847528111217714
Alsterpaullone A cell-permeable, potent, reversible, and ATP competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 4 nM) and Cdk1/cyclin B (IC50 = 35 nM).
Sigma-Aldrich
126870
Alsterpaullone
Alsterpaullone ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A4847
Alsterpaullone
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble
Descrizione generale
A cell-permeable, potent, reversible, and ATP competitive inhibitor of cdk1/cyclin B (IC50 = 35 nM) and GSK-3β (IC50 = 4 nM). One of the most active paullones that acts by competing with ATP for binding to GSK-3β and inhibits the phosphorylation of tau. Also inhibits the activity of Cdk5/p25-dependent phosphorylation of DARPP-32 (a 32 kDa dopamine and adenosine 3′,5′-monophosphate-regulated phosphoprotein). Displays remarkable antitumor activity in vitro. Inhibits growth of the colon cancer cell line HCT-116, with an IC50 in the nanomolar range.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
GSK-3β, Cdk1/cyclin B
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 4 nM, 35 nM, against GSK-3β, Cdk1/cyclin B, respectively
Confezionamento
Packaged under inert gas
Nota sulla preparazione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Leost, M., et al. 2000. Eur. J. Biochem.267, 5983.
Schultz, C., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 2909.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Marissa Cloutier et al.
Nature communications, 13(1), 2516-2516 (2022-05-07)
X-chromosome inactivation is a paradigm of epigenetic transcriptional regulation. Female human embryonic stem cells (hESCs) often undergo erosion of X-inactivation upon prolonged culture. Here, we investigate the sources of X-inactivation instability by deriving new primed pluripotent hESC lines. We find
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica