Scegli un formato
CHF 9’480.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
agenzia
complies with DIN 10124
Livello qualitativo
Nome Commerciale
HY-LiTE®
dilution
(Hygiene monitoring)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
Temperatura di conservazione
no temp limit
1 of 4
Questo articolo | 1.30103 | 1.30101 | 1.30895 |
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) industrial hygiene |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| agency complies with DIN 10124 | agency - | agency - | agency - |
| product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® |
| dilution (Hygiene monitoring) | dilution - | dilution - | dilution - |
| Quality Level EQ1 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Descrizione generale
Each kit contains the following items, all packed inside a padded nylon carrying bag:
- HY-LiTE® 2 luminometer
- Battery holder (holds 4 sealed 1.5V alkaline batteries, size Mignon LR6 AA)
- AC mains power supply with country adapters for UK, EU, NA, and AU
- USB connection cable
- USB stick containing: TREND 2 data management software, User Manual, Safety Data Sheet, and Step-by-Step Guide.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Reliable and robust product
- Easy 5-buttons operation
- Half-automatic lid
- Temperature compensation
- Unique self-check of calibration
- Advanced data management using TREND 2 software
- Runs from AC mains or from standard AA batteries
Altre note
SKU 1.30100.0301 replaced by SKU 1.30100.0001
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica