Scegli un formato
CHF 162.00
Chiedi
CHF 162.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
agenzia
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
Dimensione particelle
180-260 μm (d50)
Punto di fusione
160-240 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 1.41439 | 1.41353 | 1.41350 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) controlled release | application(s) controlled release | application(s) controlled release |
| agency ChP, Ph. Eur., JPE, USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP |
| form fine powder | form fine powder | form scales | form scales |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| particle size 180-260 μm (d50) | particle size 60-100 μm (d50) | particle size - | particle size - |
| mp 160-240 °C | mp 160-240 °C | mp 160-240 °C | mp 160-240 °C |
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent surface finishing - improve the appearance of your formulation
- Rapid preparation of coating liquids even at room temperature
- Low viscosity of coating liquids at high polymer concentration – enables reduced process times and enhanced efficiency
- Stable moisture and oxygen barrier - effective protection of moisture-sensitive APIs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica