Merck
14-155
Histone H1 Protein, 20 mg
Purified bovine Histone H1 protein for use as a substrate in histone modification assays (HAT, HDAC, DNMT) and chromatin assembly studies.
Sinonimo/i:
Linker Histone H1
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
PM
Mw 32 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
H1 and related linker histones are important both for maintenance of higher-order chromatin structure and for the regulation of gene expression. Nucleosomal stabilization is provided through the binding of histone H1 to the nucleosomal dyad and the linker DNA entering and exiting the core particle. Additional experimental evidence illustrates the influence of histone H1 on chromatin arrangement and compaction. The family of histone H1 proteins contains five somatic variants (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 and H1.5) which are expressed in nearly all cell types.
Origine del prodotto: Lysine rich fraction from calf thymus
Stato fisico
Filtrato attraverso un filtro a membrana da 0,2 micron.
Nota sulla preparazione
1 anno a -20°C
Risultati analitici
Routinely evaluated by Kinase assay using cdk2/cyclin A, active (14-448) to phosphorylate Histone H1.
Altre note
Per i dati sull'attività specifica, riferirsi al Certificato di Analisi di ogni lotto di questo enzima.
Questo prodotto è di origine bovina. L'esportazione di questo prodotto in alcuni paesi potrebbe essere soggetta a restrizioni. Si prega di contattare il servizio clienti o il distributore locale per informazioni sulla disponibilità del prodotto e sulle opzioni per l′esportazione.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Hyo Kyun Chung et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28079-28088 (2003-04-30)
The Gadd45 family of proteins includes Gadd45alpha, MyD118/Gadd45beta, and CR6/OIG37/Gadd45gamma. These proteins play important roles in maintaining genomic stability and in regulating the cell cycle. This study reports the cloning of a novel protein called CR6-interacting factor 1 (CRIF1) which
B Ouyang et al.
The Journal of biological chemistry, 272(45), 28646-28651 (1997-11-14)
Human prk encodes a novel protein serine/threonine kinase capable of strongly phosphorylating casein but not histone H1 in vitro. prk expression is tightly regulated at various levels during different stages of the cell cycle in lung fibroblasts. The Prk kinase
Pim3 negatively regulates glucose-stimulated insulin secretion.
Gregory Vlacich,Martijn C Nawijn,Gene C Webb,Donald F Steiner
Islets null
Rocío Montes de Oca et al.
The Journal of biological chemistry, 280(51), 42252-42262 (2005-10-06)
Barrier to autointegration factor (BAF) is an essential conserved double-stranded DNA-binding protein in metazoans. BAF binds directly to LEM domain nuclear proteins (e.g. LAP2, Emerin, and MAN1), lamin A, homeodomain transcription factors, and human immunodeficiency virus type 1-encoded proteins. BAF
J Pan et al.
Oncogene, 29(47), 6245-6256 (2010-08-31)
We report here a novel role for Jun dimerization protein-2 (JDP2) as a regulator of the progression of normal cells through the cell cycle. To determine the role of JDP2 in vivo, we generated Jdp2-knockout (Jdp2KO) mice by targeting exon-1
Contatta l'Assistenza Tecnica