Merck
14-526-M
Met Protein, active, 10 0
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Met residues 974-end, for use in Kinase Assays.
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 50 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged recombinant human Met residues 974-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Applicazioni
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: Met
Target Sub-Family: TK
Confezionamento
2 vials at 5μg each
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-526M when ordering the 250μg size.
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Nota sulla preparazione
6 months at -70°C
Risultati analitici
routinely evaluated by phosphorylation of KKKSPGEYVNIEFG
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Contatta l'Assistenza Tecnica