Merck
1.50149
LiChrospher® PAH (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 952.00
CHF 952.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
LiChrospher® PAH LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
PAH bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
150 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.501561.501481.50983
matrix active group
PAH bonding phase
matrix active group
PAH bonding phase
matrix active group
PAH bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
pore size
150 Å pore size
pore size
150 Å pore size
pore size
150 Å pore size
pore size
100 Å pore size
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
Descrizione generale
HPLC cartridge
LiChrospher® PAH is a highly efficient and selective stationionary phase especially designed for the high resolution separation of 16 PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) according to EPA 610 and 550, plus benzo(e)pyrene and perylene. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Risultati analitici
Pressure: ≤ 170 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 60000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.5 - 2.0
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica