primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Applicazioni
Signaling
General Post-translation Modification
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Pervanadate-treated human A431 cell extracts, EGF-treated human A431 cells.
Immunoprecipitation Analysis:
10 μL of this lot immunoprecipitated the EGF receptor and other tyrosine phosphorylated proteins from EGFstimulated A431 cells.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica