Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1:800)
Frozen Sections (1:5000, )
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
1 of 4
Questo articolo | D2944 | 324390 | 324402 |
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form serum |
| biological source rabbit | biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Gene Information human ... DRD2(1813) | Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD3(1814) |
| clone polyclonal | clone 1-1-F11 s.E6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:800)
Frozen Sections (1:5000, see application references)
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Rat brain
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica