Merck
324865
PhosphoDetect Anti-EGFR (pTyr⁸⁴⁵) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr⁸⁴⁵)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000))
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr845)
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
Rabbit polyclonal antibody adsorbed against non-phosphopeptide corresponding to the immunogen phosphorylation site and a generic tyrosine phosphorylated peptide, followed by immunoaffinity chromatography. Recognizes the ~185 KDa EGFR protein phosphorylated on Tyr845.
Recognizes the ~170 kDa EGFR protein phosphorylated at Tyr845 in EGF-treated A431 cells. Note: 1 T = 1 test. Sufficient for 10 Western miniblots.
This PhosphoDetect Anti-EGFR (pTyr⁸⁴⁵) Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of EGFR (pTyr⁸⁴⁵).
Immunogeno
a synthetic phosphopeptide corresponding to amino acids surrounding the Tyr⁸⁴⁵ phosphorylation site of human EGFR
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Stato fisico
In Dulbecco′s PBS (w/o Mg2+ and Ca2+), 1 mg/ml BSA, 50% glycerol, pH 7.4.
Nota sulla preparazione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Risultati analitici
Positive Control
A431 cells stimulated with EGF
Altre note
Sieg, D.J. et al. 2000. Nat. Cell. Biol.2, 249.
Barbier, A.J. et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 14067.
Biscardi, J.S., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8335.
Hashimoto, A. et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 20139
Poppleton, H.M. et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys.363, 227.
The immunogen sequence is 100% conserved in mouse and rat and 93% conserved in chicken EGFR, but cross-reactivity has not been tested. When diluted to 1:1000 there is sufficient antibody to perform 10 miniblots (10 T) at 10 ml per blot. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica