Merck
33-037
PI 3-Kinase HTRF® Assay; 50,000 wells
The PI 3-Kinase HTRF Assay is a high-performance assay kit that provides a universal method for testing all Class I PI3-Kinases in a homogeneous format. This pack size has a screening capacity of 50,000 wells.
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
HTRF®
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Metodo di rivelazione
fluorometric (HTRF)
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... PIK3CA(5290)
Applicazioni
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Oncology
The PI 3-Kinase HTRF Assay is a high-performance assay kit that provides a universal method for testing all Class I PI3-Kinases in a homogeneous format. This pack size has a screening capacity of 50,000 wells.
Used to detect/quantify: PI 3-Kinase
Azioni biochim/fisiol
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Confezionamento
Kit capacity: 50,000 wells
Nota sulla preparazione
12 months at -70°C
Altre note
4X Reaction Buffer
PIP2 (Substrate; 1mM stock)
Stop Reagent A
Stop Reagent B
DM A Detection Reagent
DM B Detection Reagent
DM C Detection Reagent
Note legali
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Contatta l'Assistenza Tecnica