Scegli un formato
CHF 374.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AC88, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL, colorimetric)
Immunoprecipitation
Immunocytochemistry )
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSP90AA1(3320)
1 of 4
Questo articolo | 386032 | OP115 | 374087 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone AC88, monoclonal | clone C92F3A-5, monoclonal | clone 2A10, monoclonal | clone HO-1-1, monoclonal |
| Gene Information human ... HSP90AA1(3320) | Gene Information human ... HSPA1A(3303) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information bovine ... Hmox1(513221) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation (see comments)
Immunocytochemistry (see comments)
Confezionamento
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Heat shocked HeLa cells, Heat shocked 3T3 cells, Heat shocked PC-12 cells, Heat shocked CHO-K1, Heat shocked Rat-2 cells
Altre note
Minoo, P. et al. 1989 J. Cell. Biol.109, 1937.
Riehl, R.M., et al. 1985. Biochemistry 24, 6586.
Sanchez, E.R., et al. 1985. J. Biol. Chem. 260, 12398.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica