Merck
407615-M
Interleukin-1β, Human, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
Interleukin-1β, Human, Recombinant, E. coli, rhIL-1β
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
5 μG
CHF 491.00
CHF 491.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Descrizione
Merck USA index - 14, 4993
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-1β)
Temperatura di conservazione
−70°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
407617407652654205-M
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-1β)
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-1β)
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-6)
impurities
≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Descrizione generale
Recombinant, human interleukin-1β expressed in E. coli. Major form of interleukin-1 secreted by monocytes and macrophages. IL-1β is activated by proteolytic cleavage of the precursor molecule. Increases nitric oxide production in smooth muscle cells and suppresses apoptosis in rat ovarian follicles. Involved in inflammatory and immune responses and promotes wound healing. Induces nitric oxide synthase in insulin-producing cells. 1 µg of IL-1β corresponds to 1.9 x 105 WHO units.
Azioni biochim/fisiol
ED₅₀ = <12 pg/ml as measured in a cell proliferation assay using the murine T-cell line, D10.G4.1 (Symons, J.A. et al. 1987)
Stato fisico
Lyophilized from sterile-filtered PBS, 50 µg BSA/µg IL-1β.
Nota sulla preparazione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Avoid freeze/thaw cycles of solutions. Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C or for up to 3 months at -70°C.
Reconstitute to a concentration of ≥10 µg/ml with sterile PBS containing ≥0.1% HSA or BSA.
Altre note
Chun, S.Y., et al. 1995. Endocrinology136, 3120.
Kunz, D., et al. 1994. Biochem. J. 304, 337.
Eizirik, D.L., et al. 1993. FEBS Lett. 317, 62.
Dinarello, C>A> 1991. Blood77, 1627.
Casagli, M.C., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.162, 357.
Symons, J.A., et al. 1987. In Lymphokines and interferons, A Practical Approach (Clemens, M.J., et al. eds.) IRL Press, Oxford p. 272.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica