Scegli un formato
CHF 209.00
CHF 209.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Necrostatin-1, Necrostatin-1, CAS 4311-88-0, is a cell-permeable, potent, and selective blocker of necroptosis (EC50 = 494 nM in FADD-deficient Jurkat cells treated with TNF-α).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C1NC(C(=O)N1C)Cc2c3c([nH]c2)cccc3
InChI
1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 480066 | 480073 | 5.05224 |
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form crystalline solid | form crystalline solid | form solid | form liquid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility - |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Blocker of necroptosis
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Degterev, A., et al. 2012. Cell Death Differ.20, 366.
Christofferson, D.E., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e320.
Takahashi, N., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e437.
Degterev, A., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 313.
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Muller, A.J., et al. 2005. Nat. Med.11, 312.
Teng, X., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5039.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica